2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936368-1G OR936368-25G OR936368-5G
APOSOR936368-1GEA 122 CHF
APOSOR936368-1G APOSOR936368-25G APOSOR936368-5G
2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene 95%
2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene
Formel: C₈H₁₅NO
MW: 141.22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014605
CAS-Nummer: 26939-18-4