4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936362-25G
APOSOR936362-25GEA 216 CHF
APOSOR936362-25G
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure 97%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016536
CAS-Nummer: 4919-37-3