(±)-α-Terpineol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
OR936354-100G OR936354-500G
APOSOR936354-100GEA 36.7 CHF
APOSOR936354-100G APOSOR936354-500G
(±)-α-Terpineol 95%
(±)-α-Terpineol
Formel: C₁₀H₁₈O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001557
CAS-Nummer: 98-55-5