4-tert-Butoxybenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(tert-Butoxy)benzaldehyde
OR936350-1G
OR936350-25G
OR936350-5G
APOSOR936350-1GEA
38.3
CHF
APOSOR936350-1G
APOSOR936350-25G
APOSOR936350-5G
4-tert-Butoxybenzaldehyd 95%
4-tert-Butoxybenzaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178.23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040800 CAS-Nummer: 57699-45-3 |