(±)-3-Phenylbuttersäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(±)-3-Phenylbutanoic acid
OR936346-5G
APOSOR936346-5GEA
122
CHF
APOSOR936346-5G
(±)-3-Phenylbuttersäure 98%
(±)-3-Phenylbuttersäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002725 CAS-Nummer: 4593-90-2 |