4-Propoxyanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936244-25G OR936244-5G
APOSOR936244-25GEA 584 CHF
APOSOR936244-25G APOSOR936244-5G
4-Propoxyanilin 98%
4-Propoxyanilin
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151.21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043621
CAS-Nummer: 4469-80-1