1-(7-Hydroxy-1-benzofuran-2-yl)ethanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(7-Hydroxybenzofuran-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-7-hydroxycoumarone
OR936224-10G OR936224-1G OR936224-5G
APOSOR936224-10GEA 180 CHF
APOSOR936224-10G APOSOR936224-1G APOSOR936224-5G
1-(7-Hydroxy-1-benzofuran-2-yl)ethanon 95%
2-Acetyl-7-hydroxybenzofuran
Formel: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191373
CAS-Nummer: 40020-87-9