(2,5-Xylyloxy)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(2,5-Dimethylphenoxy)acetic acid, 2-(2,5-Dimethylphenoxy)acetic acid
OR936222-25G
APOSOR936222-25GEA
219
CHF
APOSOR936222-25G
(2,5-Xylyloxy)essigsäure 95%
(2,5-Xylyloxy)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(CH₃)₂)OCH₂COOH MW: 180,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014356 CAS-Nummer: 7356-41-4 |