4-Formyltetrahydropyran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Tetrahydropyran-4-carbaldehyde, Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxaldehyde
OR9347-1G
OR9347-25G
OR9347-5G
OR9347-100G
APOSOR9347-1GEA
38.5
CHF
APOSOR9347-1G
APOSOR9347-25G
APOSOR9347-5G
APOSOR9347-100G
4-Formyltetrahydropyran 95%
4-Formyltetrahydropyran
Formel:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,1424 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03425264 CAS-Nummer: 50675-18-8 |