2,6-Dichlor-3-pyridinboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9340-1G OR9340-5G
APOSOR9340-1GEA 26.2 CHF
APOSOR9340-1G APOSOR9340-5G
2,6-Dichlor-3-pyridinboronsäure 97%
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BCl₂NO₂
Melting Pt: 97…99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094989
CAS-Nummer: 148493-34-9