5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Thiophen-2-yl)-1H-pyrazole
OR9336-1G OR9336-250MG
APOSOR9336-1GEA 40.1 CHF
APOSOR9336-1G APOSOR9336-250MG
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Siedepunkt: 152 °C/1.6mmHg
Melting Pt: 97…98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059740
CAS-Nummer: 19933-24-5