2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((Dimethylamino)methyl)pyridin-3-ol
OR933407-25G
APOSOR933407-25GEA 236 CHF
APOSOR933407-25G
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine 95%
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine
Formel: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006347
CAS-Nummer: 2168-13-0