2,4-Heptadien-6-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Acetyl-2,4-pentadiene
OR933379-5G OR933379-1G
APOSOR933379-5GEA 436 CHF
APOSOR933379-5G APOSOR933379-1G
2,4-Heptadien-6-one 95%
2,4-Heptadien-6-one
Formel: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Siedepunkt: 88 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059238
CAS-Nummer: 3916-64-1