4-Methylveratrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
OR933361-500G
APOSOR933361-500GEA 154 CHF
APOSOR933361-500G
4-Methylveratrol 95%
4-Methylveratrol
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 133…135 °C/50mmHg
Melting Pt: 22…23 °C
Dichte: 1.0509 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016651
CAS-Nummer: 494-99-5