2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methylthiophen-2-amine hydrochloride
OR933181-1G
OR933181-250MG
APOSOR933181-1GEA
967
CHF
APOSOR933181-1G
APOSOR933181-250MG
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride 95%
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride
Formel:
C₅H₈ClNS MW: 149,64 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21604144 CAS-Nummer: 930299-88-0 |