1H-Benzotriazol-1-carbaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Formyl-1H-benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbaldehyde
OR933173-1G OR933173-5G
APOSOR933173-1GEA 83.6 CHF
APOSOR933173-1G APOSOR933173-5G
1H-Benzotriazol-1-carbaldehyd 95%
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde
Formel: C₇H₅N₃O
MW: 147,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00239420
CAS-Nummer: 72773-04-7