Methyl-1-indolcarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1H-indole-1-carboxylate
OR933004-1G OR933004-5G
APOSOR933004-1GEA 227 CHF
APOSOR933004-1G APOSOR933004-5G
Methyl-1-indolcarboxylat 95%
Methyl-1-indolcarboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 39203-20-8