1,1-Diethylharnstoff 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932849-25G
OR932849-5G
APOSOR932849-25GEA
323
CHF
APOSOR932849-25G
APOSOR932849-5G
1,1-Diethylharnstoff 97%
1,1-Diethylharnstoff
Formel:
C₅H₁₂N₂O MW: 116.16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007960 CAS-Nummer: 634-95-7 |