1-[Dimethyl(2-methyl-2-propanyl)silyl]-1H-imidazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-imidazole
OR932834-1G OR932834-5G OR932834-25G
APOSOR932834-1GEA 95.8 CHF
APOSOR932834-1G APOSOR932834-5G APOSOR932834-25G
1-[Dimethyl(2-methyl-2-propanyl)silyl]-1H-imidazol 95%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Formel: C₉H₁₈N₂Si
MW: 182,34 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011682
CAS-Nummer: 54925-64-3