4-(Trimethylsilyl)-3-butin-2-on 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932761-25G
APOSOR932761-25GEA 136 CHF
APOSOR932761-25G
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-2-on 95%
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-2-on
Formel: C₇H₁₂OSi
MW: 140,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190212
CAS-Nummer: 5930-98-3