4-Propoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-n-Propoxyphenol, Hydroquinone monopropyl ether
OR932741-100G
OR932741-25G
APOSOR932741-100GEA
511
CHF
APOSOR932741-100G
APOSOR932741-25G
4-Propoxyphenol 95%
4-Propoxyphenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002335 CAS-Nummer: 18979-50-5 |