4-Chlor-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)pyrazole
OR932655-5G
APOSOR932655-5GEA 135 CHF
APOSOR932655-5G
4-Chlor-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol 95%
4-Chlor-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Formel: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,62 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209566
CAS-Nummer: 18704-67-1