4-Ethylbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Ethylphenyl)methanol
OR932622-25G OR932622-5G
APOSOR932622-25GEA 332 CHF
APOSOR932622-25G APOSOR932622-5G
4-Ethylbenzylalkohol 98%
4-Ethylbenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004666
CAS-Nummer: 768-59-2