1-Methoxy-4-(methoxymethyl)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxy-4-(methoxymethyl)benzene, 4-(Methoxymethyl)anisole
OR932402-25G OR932402-5G
APOSOR932402-25GEA 401 CHF
APOSOR932402-25G APOSOR932402-5G
1-Methoxy-4-(methoxymethyl)benzol 98%
(4-Methoxybenzyl)methyl ether
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155135
CAS-Nummer: 1515-81-7