4,6-Dimethoxysalicylsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932337-1G OR932337-5G
APOSOR932337-1GEA 314 CHF
APOSOR932337-1G APOSOR932337-5G
4,6-Dimethoxysalicylsäure 95%
4,6-Dimethoxysalicylsäure
Formel: C₉H₁₀O₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013977
CAS-Nummer: 3187-19-7