1-Acetoxy-3-chloroacetone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Chloro-2-oxopropyl acetate, 1-Acetoxy-3-acetenyl Chloride, 1-Acetoxy-3-chloro-2-propanone
OR932209-25G
APOSOR932209-25GEA
226
CHF
APOSOR932209-25G
1-Acetoxy-3-chloroacetone 96%
1-Acetoxy-3-chloroacetone
Formel:
C₅H₇ClO₃ MW: 150,56 g/mol Dichte: 1.28 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191365 CAS-Nummer: 40235-68-5 UN: 1760 ADR: 8,II |