N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine hydrochloride
OR932076-1G
OR932076-250MG
APOSOR932076-1GEA
688
CHF
APOSOR932076-1G
APOSOR932076-250MG
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine 95%
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine
Formel:
C₇H₁₂N₂O MW: 140,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08701362 CAS-Nummer: 893641-32-2 |