meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932015-1G OR932015-250MG OR932015-5G OR932015-25G
APOSOR932015-1GEA 78.4 CHF
APOSOR932015-1G APOSOR932015-250MG APOSOR932015-5G APOSOR932015-25G
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine 97%
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine
Formel: C₄₈H₃₀N₄O₈
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064860
CAS-Nummer: 14609-54-2