Boc-5-chloro-DL-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931877-1G OR931877-250MG OR931877-500MG
APOSOR931877-1GEA 627 CHF
APOSOR931877-1G APOSOR931877-250MG APOSOR931877-500MG
Boc-5-chloro-DL-tryptophan 97%
Boc-5-chloro-DL-tryptophan
Formel: C₁₆H₁₉ClN₂O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264328
CAS-Nummer: 361576-61-6