2-Methylisocrotonsäure-Isobutylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (Z)-2-Methyl-2-butenoic Acid Isobutyl Ester, 2-Methylisocrotonic Acid Isobutyl Ester, (Z)-Isobutyl 2-methylbut-2-enoate, Angelic Acid Isobutyl Ester, Isobutyl (Z)-2-Methyl-2-butenoate
OR931863-25G OR931863-5G
APOSOR931863-25GEA 502 CHF
APOSOR931863-25G APOSOR931863-5G
2-Methylisocrotonsäure-Isobutylester 95%
Isobutyl angelate
Formel: C₉H₁₆O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063646
CAS-Nummer: 7779-81-9