2-Allylisoindoline-1,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Allylphthalimide
OR931715-1G OR931715-5G
APOSOR931715-1GEA 121 CHF
APOSOR931715-1G APOSOR931715-5G
2-Allylisoindoline-1,3-dione 95%
2-Allylisoindoline-1,3-dione
Formel: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00158662
CAS-Nummer: 5428-09-1