4'-Amino-3'-cyanacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Acetyl-2-aminobenzonitrile
OR931672-5G
APOSOR931672-5GEA 304 CHF
APOSOR931672-5G
4'-Amino-3'-cyanacetophenon 95%
4'-Amino-3'-cyanacetophenon
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160,1726 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18379155
CAS-Nummer: 33720-71-7