(±)-trans-1,2-Cyclopentandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (±)-trans-Cyclopentane-1,2-diol, trans-Cyclopentane-1,2-diol
OR931586-25G OR931586-5G
APOSOR931586-25GEA 372 CHF
APOSOR931586-25G APOSOR931586-5G
(±)-trans-1,2-Cyclopentandiol 98%
(±)-trans-1,2-Cyclopentandiol
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082582
CAS-Nummer: 5057-99-8