2-Acetamidopyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931544-5G
APOSOR931544-5GEA 133 CHF
APOSOR931544-5G
2-Acetamidopyridine 95%
2-Acetamidopyridine
Formel: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023423
CAS-Nummer: 5231-96-9