Boc-Aib-ol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Boc-2-amino-2-methyl-1-propanol, N-tert-Butoxycarbonyl-2-amino-2-methyl-1-propanol, tert-Butyl (1-Hydroxy-2-methylpropan-2-yl)carbamate
OR931504-1G OR931504-25G OR931504-5G
APOSOR931504-1GEA 26.2 CHF
APOSOR931504-1G APOSOR931504-25G APOSOR931504-5G
Boc-Aib-ol 96%
Boc-Aib-ol
Formel: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,3 g/mol
Melting Pt: 57…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788641
CAS-Nummer: 102520-97-8