5-Chloro-1-methylisatin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-1-methylindole-2,3-dione, 5-Chloro-1-methylindoline-2,3-dione, 5-Chloro-1-methyl-2,3-indolinedione
OR931368-1G OR931368-5G
APOSOR931368-1GEA 112 CHF
APOSOR931368-1G APOSOR931368-5G
5-Chloro-1-methylisatin 95%
5-Chloro-1-methylisatin
Formel: C₉H₆ClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02956479
CAS-Nummer: 60434-13-1