Citraconsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931202-25G
OR931202-100G
OR931202-500G
APOSOR931202-25GEA
62.7
CHF
APOSOR931202-25G
APOSOR931202-100G
APOSOR931202-500G
Citraconsäure 95%
Citraconsäure
Formel:
C₅H₆O₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078086 CAS-Nummer: 498-23-7 |