Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-(hydroxymethyl)benzoate
OR931154-1G
APOSOR931154-1GEA
81.9
CHF
APOSOR931154-1G
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoat 95%
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoat
Formel:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,1739 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06202752 CAS-Nummer: 67853-03-6 |