5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930969-1G OR930969-250MG
APOSOR930969-1GEA 97.5 CHF
APOSOR930969-1G APOSOR930969-250MG
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12962789
CAS-Nummer: 954112-61-9