Butylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930840-25G OR930840-100G
APOSOR930840-25GEA 29.3 CHF
APOSOR930840-25G APOSOR930840-100G
Butylamine hydrochloride 95%
Butylamine hydrochloride
Formel: C₄H₁₁N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043791
CAS-Nummer: 3858-78-4