Propyl cyanoacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930774-25G OR930774-100G
APOSOR930774-25GEA 29.3 CHF
APOSOR930774-25G APOSOR930774-100G
Propyl cyanoacetate 95%
Propyl cyanoacetate
Formel: C₆H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015784
CAS-Nummer: 14447-15-5