5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930619-1G
OR930619-250MG
APOSOR930619-1GEA
184
CHF
APOSOR930619-1G
APOSOR930619-250MG
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel:
C₉H₆ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06800428 CAS-Nummer: 53590-49-1 |