4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930506-1G
OR930506-5G
APOSOR930506-1GEA
201
CHF
APOSOR930506-1G
APOSOR930506-5G
4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde 95%
4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde
Formel:
C₈H₁₁NOS MW: 169,25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06803373 CAS-Nummer: 893745-77-2 |