3-Iod-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR9305-1G
OR9305-5G
OR9305-25G
APOSOR9305-1GEA
34.8
CHF
APOSOR9305-1G
APOSOR9305-5G
APOSOR9305-25G
3-Iod-1-methyl-1H-pyrazol
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅IN₂ MW: 208,00 g/mol Dichte: 1.936 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08435890 CAS-Nummer: 92525-10-5 |