3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Amino-1-isopropyl-3-methylpyrazole, 1-Isopropyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
OR930472-1G
OR930472-5G
APOSOR930472-1GEA
121
CHF
APOSOR930472-1G
APOSOR930472-5G
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole
Formel:
C₇H₁₃N₃ MW: 139,202 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00514520 CAS-Nummer: 1124-16-9 |