3-(4-Chlorphenyl)-2-propinsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)-2-propynoic acid, (4-Chlorophenyl)propargylic acid
OR930388-1G OR930388-250MG
APOSOR930388-1GEA 80.1 CHF
APOSOR930388-1G APOSOR930388-250MG
3-(4-Chlorphenyl)-2-propinsäure 95%
3-(4-Chlorophenyl)propiolic acid
Formel: C₉H₅ClO₂
MW: 180.5878 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046550
CAS-Nummer: 3240-10-6