2,3,5-Trichlorphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930342-5G
APOSOR930342-5GEA 219 CHF
APOSOR930342-5G
2,3,5-Trichlorphenol 95%
2,3,5-Trichlorphenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002164
CAS-Nummer: 933-78-8