2-Chlorthiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9303-25G OR9303-5G
APOSOR9303-25GEA 71.5 CHF
APOSOR9303-25G APOSOR9303-5G
2-Chlorthiazol 98%
2-Chlorothiazole
Formel: C₃H₂ClNS
MW: 119,57 g/mol
Siedepunkt: 145…146 °C
Dichte: 1.393 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 54.4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210701
CAS-Nummer: 3034-52-4
EINECS: 221-228-9
UN: 1993
ADR: 3,III