Ethyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate
OR930225-1G
APOSOR930225-1GEA 74.9 CHF
APOSOR930225-1G
Ethyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,2000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11975789
CAS-Nummer: 86477-09-0