6-Cyanopicolinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR930215-250MG
OR930215-1G
APOSOR930215-250MGEA
156
CHF
APOSOR930215-250MG
APOSOR930215-1G
6-Cyanopicolinic acid
6-Cyanopicolinic acid
Formel:
C₇H₄N₂O₂ MW: 148,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10574696 CAS-Nummer: 872602-74-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |